Merck
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D4H2KNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
255.33
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
Clave InChI
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)