750018
L-Arginine-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-13C6,15N4,2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+17
cadena SMILES
[15NH2][13C]([15NH][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@](N)([2H])[13C](O)=O)=[15NH].Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1;
Clave InChI
KWTQSFXGGICVPE-URLWBABPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)