749974
Glycine-13C2,15N,2,2-d2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
Aminoacetic acid-13C2,15N,2,2-d2, Aminoethanoic acid-13C2,15N,2,2-d2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1,3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-VKCSHUPISA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)