749869
L-Threonine-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1D3,2+1D,3+1D,4+1,5+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-OWPUPSSQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)