Merck
746193
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG6-succinimidyl ester
Sinónimos:
25-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG6-NHS ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H39N3O13
Número de CAS:
Peso molecular:
601.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
NHS ester
maleimide
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C26H39N3O13/c30-21(5-8-28-22(31)1-2-23(28)32)27-7-10-37-12-14-39-16-18-41-20-19-40-17-15-38-13-11-36-9-6-26(35)42-29-24(33)3-4-25(29)34/h1-2H,3-20H2,(H,27,30)
Clave InChI
AVCPTIUOZBWCKE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 31.7 angstroms.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)