740527
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
NH213CD213CD2OPO3H2
Peso molecular:
147.07
Código UNSPSC:
12352116
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)