734187
L-Citrulline-5-13C,5,5-d2
endotoxin tested, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid-5-13C,5,5-d2, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid-5-13C,5,5-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3+1D2
Clave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-PPHVBSBQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)