733148
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mass shift
M+33
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?