730270
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn 2,000, acrylate, methoxy, MEHQ as inhibitor, chemical modification reagent polymerization reactions
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Acryl-PEG, Methoxy PEG acrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monoacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monoacrylate, mPEG-acrylate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate, average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor
Formulario
solid
mol peso
average Mn 2,000
contiene
MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
temperatura de transición
Tm 49-54 °C
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.1
Ω-final
acrylate
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.