Merck
73022
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenylimido-neophylidene[(S)-(−)-BIPHEN]molybdenum(VI)
ringclosing metathesis catalyst, ≥95.0% (C)
Sinónimos:
(S)-Schrock-Hoveyda Catalyst
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H61MoNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
755.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (C)
Formulario
solid
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Catalyst for the enantioselective olefin metathesis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D. S. La et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9720-9720 (1998)
D S La et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(32), 7767-7778 (2001-08-09)
Studies regarding the first examples of catalytic asymmetric ring-opening metathesis (AROM) reactions are detailed. This enantioselective cleavage of norbornyl alkenes is followed by an intermolecular cross metathesis with a terminal olefin partner; judicious selection of olefin is required so that
G.S. Weatherhead et al.
Tetrahedron Letters, 41, 9553-9553 (2000)