Merck
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4ClNS
Número de CAS:
Peso molecular:
169.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
97-102 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
InChI key
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)