719951
Resomer® R 202 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g
Sinónimos:
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
Formulario
amorphous
marco temporal de la degradación
<6 months
viscosidad
0.16-0.24 dL/g
temperatura de transición
Tg 38-42 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.