718890
4,4′-(Acetylene-1,2-diyl)bis(phenylboronic acid pinacol ester)
95%
Sinónimos:
1,2-Bis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
275-280 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#Cc3ccc(cc3)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h11-18H,1-8H3
InChI key
QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)