Merck
716537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
207-212 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)