71440
Sodium N-cyclohexylsulfamate
≥99.0% (T)
Sinónimos:
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
sweetness
30 × sucrose
loss
≤1.0% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?