701246
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
116-120 °C
functional group
bromo
nitrile
nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI key
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)