700835
(S)-Tol-SDP
Sinónimos:
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(4-methylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(p-methylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane
About This Item
Productos recomendados
form
solid
optical activity
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
mp
154-161 °C
functional group
phosphine
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
InChI key
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
Related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)