696714
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
162-163 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
InChI key
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?