688282
cis-Crotylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
cis-2-(2-buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Z-2-Buten-1yl-boronic acid pinacol ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435
density
0.884 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
InChI key
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?