686379
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Sinónimos:
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
mp
154-158 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)