Merck
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0%
form
solid
mp
140-144 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)