682098
Borane-ammonia complex
95%
Sinónimos:
Amminetrihydroboron, Borazane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
SMILES string
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
InChI key
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores son dispositivos de conversión y almacenamiento de energía basados en la producción de energía electroquímica en la interfaz electrodo-electrólito y en la separación del transporte de electrones e iones.