679135
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
Sinónimos:
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
243-247 °C
functional group
chloro
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChI key
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)