678406
Methyl jasmonate-methyl acetate-2,2-d2, racemic
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13D2H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
Clave InChI
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)