675512
(R)-(–)-VAPOL hydrogenphosphate
Sinónimos:
(R)-2,2′-Diphenyl-3,3′-biphenanthryl-4,4′-diylphosphat-18-Hydroxy-8,9-diphenyl-diphenanthro[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-18-oxid
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(c(cc3ccc4ccccc4c23)-c5ccccc5)-c6c(O1)c7c(ccc8ccccc78)cc6-c9ccccc9
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
InChI key
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Desymmetrization of meso-aziridines
- Asymmetric aza-Darzens aziridine synthesis
- Enantioselective ring-opening of mono-and bicyclic N-acyl meso aziridines
- Condensation of aldehydes with amino benzenesulfonamides
- Pictet-Spengler reactions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts