Merck
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
myo-Inositol monoorthoformate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O6
Número de CAS:
Peso molecular:
190.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
SMILES string
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
InChI key
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
Other Notes
Building block for the synthesis of inositol phosphates
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)