674192
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15O4ReSi
Número de CAS:
Peso molecular:
509.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
108-110 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
Clave InChI
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
- Cycloisomerization reactions
- Prins dimerization
- Prins cyclization reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?