Merck
670138
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-L-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
355.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m0/s1
InChI key
UZDKQMIDSLETST-LURJTMIESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)