663999
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
~169 °C (dec.)
mass shift
M+12
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?