Merck
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-histidine
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D3H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
mp
~240 °C (dec.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
Clave InChI
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)