660523
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
Sinónimos:
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
41-46 °C
SMILES string
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChI key
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.9 °F
flash_point_c
98.3 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.