658898
Fmoc-Tyr (t-Bu)-OH-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
153-156 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+10
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?