656968
L-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 98% (CP), 99% (Chiral Purity)
Sinónimos:
Phenylalanine-UL-13C,15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
99% (Chiral Purity)
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?