651451
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
117-118 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
InChI key
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?