642274
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
extent of labeling
1.2 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
Categorías relacionadas
Application
Strong anion exchange gel.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)