Merck
639885
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
97%
Sinónimos:
6-Bromo-2-tetralone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
225.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI key
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c