Merck
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
116-120 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1