637467
D-Valine-d8
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
optical activity
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)