Merck
633852
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
15 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
(15NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
15 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
134.13 by atom % calculation (15 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)