616842
Poly(ethylene-1,2-d2)
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
130-145 °C (lit.)
cambio de masa
M+2 (per repeating unit)
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)