613436
Óxido de deuterio
60 atom % D
Sinónimos:
Agua pesada, Agua-d2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
60 atom % D
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
SMILES string
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Packaging
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)