607800
L-Alanine-13C3, d4
98 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mp
315 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
O[13C]([13C](N)([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-MATZGMSTSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)