607592
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215N13C15N
Peso molecular:
45.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
concentración
50 wt. % in H2O
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)