606006
Sodium L-lactate-2,3-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinónimos:
L-Lactic acid-2,3-13C2 sodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
descripción
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentración
45-55 % (w/w) in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][13CH](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-AWQJXPNKSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)