605603
Glyceryl tri(palmitate-1,2-13C2)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Glyceryl tri(hexadecanoate-1,2-13C2)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
64-66 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-OBPKJVBCSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)