Merck
605042
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-1-13C-alanine
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC8H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][C@](N)(C[13c]1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i7+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-VGFAOSRESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)