604925
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)