Merck
59280
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isopropylacetoacetate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein/REAXYS Number:
636360
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.425
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
InChI key
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)