Merck
589497
Sigma-Aldrich
L-Proline-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC4H9O2N
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
mp
228 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[13C](=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-TXZHAAMZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)