587710
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
Clave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)